Graphit, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04206.9025
1.04206.9025EA
0
EUR
1.04206.9025
Graphit, Supelco®
Graphit
Formel:
C Molecular Weight: 12,01 g/mol Schmelzpunkt: 3827 °C Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |