Gummi Arabicum, sprühgetrocknet, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Gummi arabisch, Acacia, Acacia Gummi
1.04228.9015
1.04228.9015EA 0 EUR
1.04228.9015
Gummi Arabicum, sprühgetrocknet, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Gummi Arabicum
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081264
CAS-Nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5