L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
His HCl Monohydrat, (S)-(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, (2S)-(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure Hydrochlorid Monohydrat, L-3-Imidazol-4-ylalanin Hydrochlorid Monohydrat, H-His-OH.HCl.H2O
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04350.0025
1.04350.0100
1.04350.0500
1.04350.9010
1.04350.0025EA
62.1
EUR
1.04350.0025
1.04350.0100
1.04350.0500
1.04350.9010
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, Millipore®
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Schmelzpunkt: 259 °C Dichte: 1,485 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151027 CAS-Nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |