Quecksilber(II)sulfat 200 g/l in verdünnter Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Quecksilbersulfat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.04413.1000
1.04413.1000EA 262 EUR
1.04413.1000
Quecksilber(II)sulfat 200 g/l in verdünnter Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Dichte: 1,3 g/ml
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
UN: 2992
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Concentration (HgSO₄) 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄) 173.0 - 180.0 g/l
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR