Quecksilber(I)nitrat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Diquecksilberdinitrat Dihydrat

1.04437.5000
1.04437.5000EA 0 EUR
1.04437.5000
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat analytisches Reagens
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat
Formel: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Molecular Weight: 561,22 g/mol
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 4,78 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150812
CAS-Nummer: 14836-60-3
EINECS: 233-886-4
UN: 1627
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05923

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C (decomposition)
Molar Mass 561.22 g/mol
Bulk Density 2340 kg/m3
Density 4.78 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR