Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
1.04439.0050 1.04439.0250
1.04439.0050EA 102 EUR
1.04439.0050 1.04439.0250
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Residue after reduction ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur