Quecksilber(II)oxid, rot zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04466.0050
1.04466.0250
1.04466.0050EA
125
EUR
1.04466.0050
1.04466.0250
Quecksilber(II)oxid, rot zur Analyse, Supelco®
Mercury (II) oxide
Formel:
HgO Molecular Weight: 216.59 g/mol Schmelzpunkt: > 400 °C Dichte: 11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011045 CAS-Nummer: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05908 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | ≥ 99.0 % |
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid | ≤ 0.03 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.025 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.0001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.01 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.0005 % |
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate) | ≤ 0.025 % |