Hydroxynaphtholblau Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonic acid trisodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04593.0025
1.04593.0025EA
532
EUR
1.04593.0025
Hydroxynaphtholblau Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Hydroxynaphthol blue
Formel:
C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃ Molecular Weight: 620,47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036393 CAS-Nummer: 63451-35-4 EINECS: 264-197-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of solution | conforms |
Loss on Drying (105 °C) | ≤ 5 % |
Suitability as indicator (for metal titration) | conforms |