Eriochromblauschwarz R (Calcon®, Mordant Black 17), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)- 2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalinsulfonat, Eriochromblauschwarz R, Palatinchromschwarz 6 BN, Calcon®
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04594.0050
1.04594.0050EA 64.7 EUR
1.04594.0050
Eriochromblauschwarz R (Calcon®, Mordant Black 17), Supelco®
Eriochromblauschwarz R (Calcon®, Mordant Black 17)
Formel: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Molecular Weight: 416,38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004069
CAS-Nummer: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
pH 9.4 (10 g/l, H2O, 25 °C)