Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50%, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.04633.0500
1.04633.0500EA 316 EUR
1.04633.0500
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50%, Supelco®
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure)
Formel: H₃O₂P
Molecular Weight: 66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183592
CAS-Nummer: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 108 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 30 hPa (20 °C)
Density 1.21 - 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR