Cholesterin (synthetisch), Synthechol®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500

1.04672.0010
1.04672.0010EA 0 EUR
1.04672.0010
Cholesterin (synthetisch), Synthechol®
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 147,..149 °C (Lit.)
Dichte: 1,067 g/ml at 25 °C (Lit.)
MDL: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR