Iod, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.04763.0050 1.04763.0500
1.04763.0050EA 258 EUR
1.04763.0050 1.04763.0500
Iod, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,05036

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR