Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Befüllung von Elektroden, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04818.0100
1.04818.0100EA
46.9
EUR
1.04818.0100
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Befüllung von Elektroden, Supelco®
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung
Formel:
KCl+AgCl Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...