Kaliumbromid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04905.0500
1.04905.0500EA 89.5 EUR
1.04905.0500
Kaliumbromid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumbromid
Formel: KBr
Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 730 °C
Molar Mass 119.00 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Boiling Point 1435 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (795 °C)
Density 2.75 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)