Kaliumcarbonat Sesquihydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pottasche Sesquihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.04926.0050
1.04926.0050EA 141 EUR
1.04926.0050
Kaliumcarbonat Sesquihydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Kaliumcarbonat Sesquihydrat
Formel: CK₂O₃·1,5H₂O
Molecular Weight: 165,23 g/mol
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149925
CAS-Nummer: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1300 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 138.21 g/mol (anhydrous)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) strongly alkaline

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR