Kaliumchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassiumchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04933.0500 1.04933.9025
1.04933.0500EA 86.3 EUR
1.04933.0500 1.04933.9025
Kaliumchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)