Kaliumchromat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.04952.0250 1.04952.1000
1.04952.0250EA 79.1 EUR
1.04952.0250 1.04952.1000
Kaliumchromat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 1000
Schmelzpunkt: 985
Dichte: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07784

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 637 g/l (20 °C)
Melting Point 985 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1000 °C
Density 2.73 g/cm3 (18 °C)
pH 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR