Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ferrocyankalium Trihydrat, gelbes Blutlaugensalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
1.04984.0100EA 66.7 EUR
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 289 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 422.39 g/mol
Bulk Density 950 - 1050 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR