Kaliumfluorid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04994.0250
1.04994.1000
1.04994.9050
1.04994.0250EA
81.6
EUR
1.04994.0250
1.04994.1000
1.04994.9050
Kaliumfluorid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Potassium fluoride
Formel:
KF Molecular Weight: 58.1 g/mol Siedepunkt: 1505 Schmelzpunkt: 860 Dichte: 2.48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,07714 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 923 g/l (20 °C) |
Melting Point | 860 °C |
Molar Mass | 58.1 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point | 1500 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (885 °C) |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |