Kaliumfluorid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.04994.0250 1.04994.1000 1.04994.9050
1.04994.0250EA 81.6 EUR
1.04994.0250 1.04994.1000 1.04994.9050
Kaliumfluorid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58.1 g/mol
Siedepunkt: 1505
Schmelzpunkt: 860
Dichte: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR