Weißer Ton (Kaolin), Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, für die innerlichen Anwendung keimarm, SAFC®
Lieferant: Merck
1.05006.9025
1.05006.9025EA 0 EUR
1.05006.9025
Weißer Ton (Kaolin), Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, für die innerlichen Anwendung keimarm, SAFC®
Weißer Ton (Kaolin)
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 1760 °C
Dichte: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062311
CAS-Nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300