2-Propanol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP für die präparative Chromatographie, SAFC®

Lieferant: Merck
Gefahr

1.05008.1000 1.05008.6025 1.05008.2500
1.05008.1000EA 106 EUR
1.05008.1000 1.05008.6025 1.05008.2500
2-Propanol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP für die präparative Chromatographie, SAFC®
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR