Kaliumiodat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05051.0100
1.05051.0500
1.05051.9025
1.05051.0100EA
76.9
EUR
1.05051.0100
1.05051.0500
1.05051.9025
Kaliumiodat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumiodat
Formel:
KlO₃ Schmelzpunkt: 560 °C Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011406 CAS-Nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07726 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 92 g/l (25 °C) |
Melting Point | 560 °C decomposes |
Molar Mass | 214 g/mol |
Bulk Density | 2000 kg/m3 |
Density | 3.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |