Kaliumperchlorat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05076.0250
1.05076.1000
1.05076.0250EA
133
EUR
1.05076.0250
1.05076.1000
Kaliumperchlorat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Potassium perchlorate
Formel:
ClKO₄ Schmelzpunkt: 608 °C Dichte: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C) |
MDL:
MFCD00011362 CAS-Nummer: 7778-74-7 EINECS: 231-912-9 UN: 1489 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07738 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 17 g/l (20 °C) |
Melting Point | 610 °C (decomposition) |
Molar Mass | 138.55 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
pH | 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...