Kaliumpermanganat ≥99,0% (durch Manganometrie), EMSURE® ACS zur Analyse (max. 0,05 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05084.1000
1.05084.1000EA
156
EUR
1.05084.1000
Kaliumpermanganat ≥99,0% (durch Manganometrie), EMSURE® ACS zur Analyse (max. 0,05 ppm Hg), Supelco®
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Molecular Weight: 158,03 g/mol Schmelzpunkt: > 240 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07824 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) | ≥ 99.0 % |
Insoluble matter | ≤ 0.1 % |
Chloride, Chlorate (as Cl) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.003 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.002 % |
Hg (Mercury) | ≤ 0.000005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.002 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...