Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
1.05108.0050EA 143 EUR
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR