Kaliumthiocyanat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 69.5 EUR
1.05124.1000 1.05124.9050
Kaliumthiocyanat, Supelco®
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR