Kaliumsulfat, Pulver, EMPROVE® EXPERT E515, Ph. Eur., JP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
1.05151.9029
1.05151.1000
1.05151.9029EA
0
EUR
1.05151.9029
1.05151.1000
Kaliumsulfat, Pulver, EMPROVE® EXPERT E515, Ph. Eur., JP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1069 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...