Kaliumsulfat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05153.0500
1.05153.1000
1.05153.5000
1.05153.9025
1.05153.0500EA
53.1
EUR
1.05153.0500
1.05153.1000
1.05153.5000
1.05153.9025
Kaliumsulfat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1069 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 111 g/l (20 °C) |
Melting Point | 1069 °C |
Molar Mass | 174.26 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 1689 °C (1013 hPa) |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...