Kupfer-di-Ammonium -Lösung Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05217.0500
1.05217.0500EA 156 EUR
1.05217.0500
Kupfer-di-Ammonium -Lösung Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Kupfer-di-Ammonium
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Cu) 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value 9.7 - 10.3
Free EDTA conforms
Free copper conforms