m-Kresolpurpur, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05228.0005
1.05228.0005EA 119 EUR
1.05228.0005
m-Kresolpurpur, Supelco®
m-Kresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
MDL: MFCD00005871
CAS-Nummer: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3