Lanthan(III)nitrat Hexahydrat analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.05326.0100
1.05326.0100EA 137 EUR
1.05326.0100
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 433,01 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05363

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1580 g/l (25 °C)
Melting Point 40 °C
Molar Mass 433.02 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 126 °C (1013 hPa) (decomposition)
pH 3.4 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR