L(+)-Isoleucin, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Lieferant: Merck
1.05357.9010
1.05357.1000
1.05357.9010EA
0
EUR
1.05357.9010
1.05357.1000
L(+)-Isoleucin, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(+)-Isoleucin
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Schmelzpunkt: 279…280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064222 CAS-Nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,05179 |