Ammoniaklösung 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05423.9180
1.05423.9025
1.05423.1011
1.05423.2511
1.05423.9180EA
0
EUR
1.05423.9180
1.05423.9025
1.05423.1011
1.05423.2511
Ammoniaklösung 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -72 °C |
Boiling Point | 32 °C |
Vapor Pressure | 635 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 15.4 - 33.6 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly alkaline |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |