Ammoniaklösung 25%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
1.05428.0250EA 120 EUR
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
Ammoniaklösung 25%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR