Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.05442.1000
1.05442.1000EA 213 EUR
1.05442.1000
Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung analytisches Reagens, Supelco®
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
Molecular Weight: 68,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010892
CAS-Nummer: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Vapor Pressure 450 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 4 - 46 %(V)
Density 0.997 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 (200 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR