Eisen(III)chlorid (10% Fe) in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05512.0250
1.05512.0250EA 80.4 EUR
1.05512.0250
Eisen(III)chlorid (10% Fe) in wässriger Lösung, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162,21 g/mol
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material