Natriumhydroxid ∼32% in wässriger Lösung, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
1.05587.2500EA 81.4 EUR
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
Natriumhydroxid ∼32% in wässriger Lösung, EMPLURA®, Supelco®
Sodium hydroxide

For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues

Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR