Natriumhydroxid 27% in wässriger Lösung, EMSURE® für die Stickstoffbestimmung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05591.2500 1.05591.9025
1.05591.2500EA 80.8 EUR
1.05591.2500 1.05591.9025
Natriumhydroxid 27% in wässriger Lösung, EMSURE® für die Stickstoffbestimmung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric) ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 1.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR