Multiformat plates, silica gel 60, unmodified layers, glass backed
Lieferant: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 221 EUR
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Multiformat plates, silica gel 60, unmodified layers, glass backed
TLC-Platten
Bei den Multiformat-Platten von Merck handelt es sich um vorgeritzte Glasplatten, die problemlos in kleinere Plattengrößen gebrochen werden können. Die Platten besitzen die gleiche Kieselgelbeschichtung wie die entsprechenden DC- oder HPTLC-Platten und liefern somit identische Chromatogramme.
  • Leichtes Brechen in kleinere Größen
  • Eine Platte ermöglicht bis zu 7 Formate: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×10 mm