Lithiumnitrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05653.0100
1.05653.0100EA 394 EUR
1.05653.0100
Lithiumnitrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer