Lithiumbromid

Lieferant: Merck
Achtung

1.05669.1000
1.05669.1000EA 381 EUR
1.05669.1000
Lithiumbromid
Lithium bromide
Formel: LiBr
Molecular Weight: 86,84 g/mol
Siedepunkt: 1265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR