Lithiumcarbonat ≥98,5%, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05670.9050
1.05670.9050EA 11800 EUR
1.05670.9050
Lithiumcarbonat ≥98,5%, rein, Supelco®
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73,89 g/mol
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 98.5 %
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.05 %
Fe (Iron) ≤ 0.003 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.3 %