Lithiumcarbonat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05680.0250
1.05680.0250EA 232 EUR
1.05680.0250
Lithiumcarbonat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 720 °C
Molar Mass 73.89 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 10 - 11 (5 g/l, H2O, 20 °C)