tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Citronensäure Trilithiumsalz Tetrahydrat, Trilithium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Tetrahydrat, Lithiumcitrat tribasisch Tetrahydrat
1.05683.9024
1.05683.9024EA
0
EUR
1.05683.9024
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat
Formel:
C₆H₅Li₃O₇·4H₂O Molecular Weight: 281.99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150030 CAS-Nummer: 6080-58-6 EINECS: 213-045-8 |