Lithiumsulfat Monohydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05694.0250
1.05694.0250EA 215 EUR
1.05694.0250
Lithiumsulfat Monohydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 340 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C
Molar Mass 127.96 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)