Lithiumsulfat Monohydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.05697.0050
1.05697.0050EA 255 EUR
1.05697.0050
Lithiumsulfat Monohydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 340 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C
Molar Mass 127.96 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR