di-Lithiumtetraborat analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 67.1 EUR
1.05699.0100 1.05699.1000
di-Lithiumtetraborat analytisches Reagens, Supelco®
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Schmelzpunkt: 918 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR