Magnesium ≥99,5%, Folie, Breite 3 mm, Dicke 0.15-0.30 mm, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05812.0001_U 1.05812.0001
MERC1.05812.0001_UEA 0 EUR
MERC1.05812.0001_U 1.05812.0001
Magnesium ≥99,5%, Folie, Breite 3 mm, Dicke 0.15-0.30 mm, Supelco®
Magnesium
Formel: Mg
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %