Magnesium Matrix-Modifikator für die Graphitrohr-AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) in Salpetersäure 17% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05813.0050
1.05813.0050EA 119 EUR
1.05813.0050
Magnesium Matrix-Modifikator für die Graphitrohr-AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) in Salpetersäure 17% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Magnesium nitrate solutions
Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS.
Formel: Mg(NO₃)₂
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10377-60-3
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ag (Silver) ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic) ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium) ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead) ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium) ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium) ≤ 0.00001 g/l